Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "palladium-ii-nitrat-salpetersaeure-5-20"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Palladium (II) nitrate in nitric acid 10% Specpure® Matrix Modifier Solution
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
BL
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Palladium (II) nitrate in nitric acid 10% Specpure® Matrix Modifier Solution
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
BL
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Palladium (II) nitrate 10% in nitric acid 10%
Katalogové číslo: (SAFF76040-50ML)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Palladium (II) nitrate in nitric acid 10%
Měrná jednotka:  1 * 50 ml
Dodavatel:  Merck
Popis:   MODIFIKÁTOR MATRICE NA BÁZI PALLADIA PRO 1 * 50 ml
Měrná jednotka:  1 * 50 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5