Tisk…
1-Chloro-2,2-dimethylpropane ≥98%
Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí
ABCRAB119826.0100EA 0 CZK
ABCRAB119826.0100
1-Chloro-2,2-dimethylpropane ≥98%
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Vzorec: C₅H₁₁Cl
MW: 106,6 g/mol
Bod varu: 84…85 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,866
Bod vzplanutí: 16 °F
MDL Number: MFCD00000941
CAS číslo: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II