Tisk…
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
MOLE69210117-100GEA 0 CZK
MOLE69210117-100G
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214,65 g/mol
MDL Number: MFCD00004192
CAS číslo: 882-09-7
EINECS: 212-925-9