Tisk…
D-(-)-Isoascorbic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14379000EA 1520 CZK
EHERC14379000
D-(-)-Isoascorbic acid
D-(-)-Isoascorbic acid
Vzorec: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005378
CAS číslo: 89-65-6
EINECS: 201-928-0