Tisk…
Láhve na média, úzké hrdlo, potažené, bez šroubovacího uzávěru a vylévacího kroužku
Dodavatel: SciLabware
BIBB1518/10EA 10480 CZK
BIBB1518/10 BIBB1518/12 BIBB1518/04 BIBB1518/16 BIBB1518/06 BIBB1518/18 BIBB1518/08
Láhve na média, úzké hrdlo, potažené, bez šroubovacího uzávěru a vylévacího kroužku
Láhve Láhve skleněné
PYREX®, borosilikátové sklo bez uzávěru a vylévacího kroužku.
  • Čirý potah plastem chrání před mechanickým poškozením Snižuje nebezpečí letících střepů skla a rozstříknutí kapaliny v případě rozbití láhve Potah odolný sterilizaci až do 135°C
Tištěno se sledovacím kódem; certifikát šarže ke stažení