Variabilní objem, autoklávovatelné.
- Jemné nastavení pro přesné, reprodukovatelné dávkování
- Všechny smáčené díly jsou chemicky odolné a autoklávovatelné při teplotě 121 °C
- Snadno snímatelný píst z PTFE pro hladké fungování a rychlé čištění
- Válec z borokřemičitého skla chráněný průhlednou objímkou z PP lze snadno vyjmout a vyčistit
- Snadné napouštění a minimální odpad, bez zpětného úniku do láhve
Přesné dávkování pomocí jednoduchého dávkovače. Speciální dávkovací tryska usnadňuje přesné dávkování do nádob s úzkými hrdly a bezpečnostní kohoutek chrání před nechtěným únikem kapalin, např. pokud jednotku nepoužíváte.
Informace o dodávce: zařízení Zippette Classic má standardně 30 mm závit a je dodáváno se třemi adaptéry (38, 40 a 45 mm) a kalibračními certifikáty. Upozornění: Zařízení Zippette Classic není dodáváno se zásobní nádobou.