Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Hand cleansers, GOJO MULTI GREEN® Hand Cleaner

Dodavatel: Gojo
Multi Green®
A popular multi-purpose hand cleaner for removing light to medium industrial soils and dirt.

  • Contains ingredients of a natural origin with non-abrasive scrubbing particles

Colour: Green opaque




 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše

Dispensers
Popis Š×H×V Barva Objem Bal. VWR katalogové číslo Množství
Soap dispenser, GOJO® PRO TDX™ 2000 179×151×436 mm Šedá 2000 ml 1 GOJO7200
Soap dispenser, GOJO® PRO TDX™ 5000 243×194×538 mm Šedá 5000 ml 1 GOJO7500-01
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství