Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™, Whatman™

Dodavatel: Whatman (GE Healthcare)
Mini-UniPrep™ Whatman™ Mini-UniPrep™
Jednorázové bezstříkačkové filtry pro separaci částic v nízkých objemech vzorků. Píst má na jednom konci filtrační membránu a na druhém víčko/septum. Stlačením pístu skrz kapalinu umístěnou v komůrce je filtrát tlakem shromažďován v rezervoáru pístu.

  • All-in-one filtration device for quick and cost-effective sample processing
  • Eliminates the need for separate syringes, syringe membrane filters, vials, and septa
  • Designed for use with an HPLC or UHPLC autosampler for high-throughput analysis
  • Compatible with most major autosamplers
  • Housing options: amber to prevent photodegradation of light-sensitive samples, or translucent for easy visual inspection

By excluding large particles from a sample, the time required to process the mobile phase is shortened. Also, column life is extended by reducing contamination that ultimately causes clogging and back pressure build up.

Applications include: Routine HPLC/UHPLC analysis, composite assays, content uniformity, protein precipitation, solubility testing, dissolution testing, sample filtration, use with any compound that requires protection from light, such as catecholamines or vitamins.

These filters can be used either manually or with a compressor unit. Compressor units allow for processing of multiple samples, further reducing sample preparation time for chromatographic analysis.

PP pro běžná filtrační média/vzorky na bázi rozpouštědla.
PTFE pro agresivní vzorky, vysoce chemicky odolné membrány.
Regenerovaná celulóza a PVDF pro vodná/organická rozpouštědla - média s nízkou nespecifickou vazností proteinů
Nylon pro vodné/organické vzorky v rozpětí pH 3 až 10.
PES pro biologické vzorky vyžadující média s nízkou vazností proteinů.
Hluboký PP pro vodná/organická rozpouštědla - vysoký průtok a zatížitelnost.
GMF pro vysoce zatížené kapaliny.

Filtrační kapacita: 0,4 ml

Maximální operační teplota: 50 °C




 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše

Standardní víko
Membrána Velikost pórů Barva Bal. VWR katalogové číslo Množství
Nylonová 0,2 µm Průsvitná 100 514-8090
Nylonová 0,2 µm Průsvitná 1.000 514-8099
Nylonová 0,45 µm Průsvitná 100 514-8097
Nylonová 0,45 µm Průsvitná 1.000 514-8105
PES 0,2 µm Průsvitná 100 514-8092
PES 0,45 µm Průsvitná 100 514-8098
PES 0,45 µm Průsvitná 1.000 514-8107
PVDF 0,2 µm Průsvitná 100 514-8089
PVDF 0,2 µm Průsvitná 1.000 514-8091
PVDF 0,45 µm Průsvitná 100 514-8094
PVDF 0,45 µm Průsvitná 1.000 514-8102
Regenerovaná celulóza 0,2 µm Průsvitná 100 514-0120
Regenerovaná celulóza 0,2 µm Průsvitná 1.000 514-0124
Regenerovaná celulóza 0,45 µm Průsvitná 100 514-0123
Regenerovaná celulóza 0,45 µm Průsvitná 1.000 514-0125
PTFE 0,2 µm Průsvitná 100 516-6343
PTFE 0,2 µm Průsvitná 1.000 514-8100
PTFE 0,45 µm Průsvitná 100 514-8075
PTFE 0,45 µm Průsvitná 1.000 516-6356
PP 0,2 µm Průsvitná 100 514-8093
PP 0,2 µm Průsvitná 1.000 561-6341
PP 0,45 µm Průsvitná 100 514-8076
PP 0,45 µm Průsvitná 1.000 516-6355
Hluboký PP 0,45 µm Průsvitná 100 514-8095
Hluboký PP 0,45 µm Průsvitná 1.000 514-8103
GMF 0,45 µm Průsvitná 100 514-8096
GMF 0,45 µm Průsvitná 1.000 514-8104
Nylonová 0,2 µm Jantarová 100 514-8078
Nylonová 0,45 µm Jantarová 100 514-8085
PES 0,2 µm Jantarová 100 514-8080
PVDF 0,2 µm Jantarová 100 514-8077
PVDF 0,45 µm Jantarová 100 514-8082
PTFE 0,2 µm Jantarová 100 514-8079
PTFE 0,45 µm Jantarová 100 514-8086
PP 0,2 µm Jantarová 100 514-8081
PP 0,45 µm Jantarová 100 514-8088
Hluboký PP 0,45 µm Jantarová 100 514-8083
GMF 0,45 µm Jantarová 100 514-8084
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství